Learn More
Sartorius Concentrateur d’ADN Vivacon™ 2
Code produit. 11760846 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Quantité:
100/paquet
Lot de 25
Lot de 500
Gamme de produits:
Hydrosart
Vivacon 2
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
500 pièces
Code produit. 11760846
Marque: Sartorius VN02H23
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 2 ml
Les Vivacon 2 sont des dispositifs de centrifugation destinés aux applications de concentration d’ADN et d’échange de tampon pour les échantillons de 2 ml maximum. Afin d’optimiser les performances avec les échantillons très dilués, comme par exemple les échantillons médico-légaux, le dispositif Vivacon 2 est équipé de membranes en cellulose régénérée Hydrosart™ brevetées dotées de propriétés de liaison non spécifique extrêmement faible et d’un débit élevé. Des taux de récupération élevés et une excellente reproductibilité sont associés à un grand confort grâce à la graduation du volume et les seuils de poids moléculaire imprimés sur les dispositifs individuels. Le Vivacon 2 dispose d’une conception de membrane horizontale qui est idéale pour le fractionnement de l’ADN (élimination de l’amorce) ainsi que le fractionnement des protéines (élimination des peptides). La possibilité d’une centrifugation inverse après le traitement des échantillons garantit la récupération totale du concentrat, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des faibles concentrations d’échantillons.
  • Manipulation pratique dans les rotors à angle fixe
  • Matériau à liaison faible
  • Possibilité de centrifugation inverse
  • Graduation et seuil de rétention des molécules imprimés sur le dispositif
  • Récupération complète et hautement reproductible du concentrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 ng/ml
Temps de concentration 60 min
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau Corps en PC, récipient de filtrat en PP, flacon de centrifugation arrière en PP, bouchon du concentrateur en PP, membrane Hydrosart™, joint torique en silicone
Matériau (membrane) Cellulose
MWCO 30 kDa
Volume d’échantillon 2 mL
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 0,95 cm2
À utiliser avec (application) Concentration d’ADN, dessalage, échange de tampon, fractionnement
Force max. 2500 ×g
Gamme de produits Vivacon 2
Quantité Lot de 500
Type d’échantillon ADN, peptide
Type Concentrateur d’ADN Vivacon 2
Volume (métrique) 2 ml
Volume (métrique) de rétention 10 μl
Dimensions (L x l) 12,5 x 1,6cm (4,92 x 0,62 in)
Longueur (impériale) 4,92 in
Longueur (impériale) de la centrifugation arrière 4,52 in
Longueur (métrique) 12.5 cm
Longueur (métrique) de la centrifugation arrière 11.5 cm
Largeur (impériale) 0,62 in
Largeur (métrique) 1.6 cm