Learn More
Sartorius Cassettes pour écoulement transversal Vivaflow™ 50 R
BIOPHARMA
Code produit. p-4710701 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
5 kDa
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15983030
Marque: Sartorius VF05H4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Manomètre, réducteur de débit et tubulure et raccords péristaltiques en PVC de taille 16
Dispositifs prêts-à-l’emploi pour écoulement transversal de laboratoire uniques, pour la concentration d’échantillons tels que les virus et les anticorps
  • Dispositif réutilisable avec membrane Hydrosart™ (cellulose régénérée modifiée) à faible liaison
  • Pour concentrer des échantillons de 1 litre maximum
  • La zone active de la membrane par dispositif est de 50 cm2
  • Un ensemble comprend tous les accessoires nécessaires pour le fonctionnement du dispositif avec pompe de laboratoire et tête de pompe de taille 16
  • Pour accélérer la concentration, deux cassettes peuvent fonctionner en simultané
  • Boîtier principal en acrylique et canal d’écoulement
  • Support de membrane en PP
  • Raccords en nylon et tubulure en PVC
  • Compatible avec 1 M NaOH pour le nettoyage et la dépyrogénation
  • Débit et récupération élevés
  • L x l x H : 100 x 24 x 100 mm
  • Débit de la pompe : 200 à 400 ml/min
  • Pression maximale : 45 psi
  • Température maximale : 60°CC
    • Concentration d’anticorps / de protéines recombinantes / diafiltration dans la recherche biopharmaceutique
    • Concentration de petits lots de protéines pour la production à des fins diagnostiques
    • Concentration de virus à partir de surnageants de culture cellulaire ou d’échantillons environnementaux
    • Concentration de nanoparticules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
À utiliser avec (équipement) Labscale TFF System
Matériau Acrylique
Matériau (membrane) Cellulose
MWCO 100 kDa
Volume d’échantillon 1 L
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Concentration des virus et des anticorps
Comprend Manomètre, réducteur de débit et tubulure et raccords péristaltiques en PVC de taille 16
Type d’échantillon Protéines, virus, nanoparticules
Type Crossflow Cassette
Volume (métrique) 100 mL à 1 L