Learn More
Sartorius Concentrateurs statiques Vivapore™ 5
Code produit. 10448362 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
30/boîte
4/boîte
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
4 pièces
Code produit. 10448362
Marque: Sartorius VP0503
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour une concentration rapide et économique. Les concentrateurs statiques Sartorius Vivapore 5 sont des dispositifs prêts à l’emploi d’ultrafiltration jetables pour des échantillons de 5 ml maximum. Ces unités de paillasse simples sont idéales pour la concentration ou la purification de laboratoire à usage général avant une analyse plus approfondie. Disponibles en packs de 4, 30 ou 100.
Économiques et performants
  • Pas besoin d’équipement supplémentaire, de pression ou d’une source de vide
  • Dispositifs individuels avec des supports en plastique jetables pouvant accueillir un maximum de quatre unités
  • Technique de concentration simple :
    • Remplir simplement l’unité avec la solution à concentrer
    • Attendre que le niveau de concentration souhaité soit atteint
    • Puis effectuer un pipetage de l’échantillon concentré depuis le réservoir à fond incliné
  • Des chambres de concentration distinctes éliminent le risque de contamination croisée
Processus de concentration tout en douceur et fiabilité
  • Chaque unité est dotée d’une membrane en PES à débit haut de 7,5 kDa
  • Parfaits pour les échantillons sensibles aux forces de cisaillement ou aux contraintes induites par la pression
  • Adaptés aux échantillons nécessitant un traitement dans un environnement de chambre froide
  • Parfaits pour une grande variété d’applications de recherche clinique et générale
    • Concentration urinaire et analyse ultérieure des protéines Bence-Jones par électrophorèse sur gel
    • Concentration des macromolécules dans le liquide céphalorachidien (LCR) ou d’autres solutions biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau (membrane) PES
MWCO 7500 Da
Volume d’échantillon 5 mL
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 20 cm2
Matériau de boîtiers Styrène acrylonitrile (SAN)
Quantité 4/boîte
Type Static Concentrator
Volume (métrique) 1 à 5 mL
Longueur (métrique) 82 mm
Largeur (métrique) 42 mm