Learn More
Sartorius Colonne de centrifugation D Maxi H IEX Vivapure™
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
Les colonnes de centrifugation Vivapure Maxi Ion Exchange (IEX) sont des dispositifs centrifuges, intégrant la technologie d’adsorbeur de membrane Sartobind en tant que matrice de chromatographie. Les colonnes de centrifugation Vivapure IEX rendent la purification des protéines aussi facile que la filtration. Les appareils sont prêts à l’emploi et ne courent pas de risque de séchage. Pour de nombreuses applications de purification de protéines, ils peuvent remplacer la chromatographie à colonne chronophage et fastidieuse. Le protocole rapide 123 lier-laver-éluer se prête particulièrement aux applications de sélection, où de nombreux échantillons différents sont traités en parallèle. Vivapure Maxi est disponible en chimie de membrane de diéthylamine (D).
Applications types
- Préparation des échantillons avant 1 -D ou 2 D PAGE
- Détection de la purification d’une protéine inconnue
- Élimination des endotoxines des anticorps monoclonaux
- Préparation de la fraction hémique à partir de protéines contenant de l’hème pour l’analyse fonctionnelle
- Polissage des protéines marquées par His
- Purification générale des protéines
- Élimination des détergents des solutions protéiques
- Purification d’anticorps à partir de sérum, d’ascite ou de surnageant de culture tissulaire
- Établissement d’un protocole de purification / pré-purification pour une protéine donnée
- Préparation des échantillons HPLC/FPLC
- Purification de protéines liées à la membrane
- Colonnes de centrifugation rapides
- Faciles d’utilisation et prêtes à l’emploi
- Idéale pour un traitement parallèle
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 2700 μl |
| Capacité (métrique) | 19 ml |
| Propriété de liaison | Haut |
| Matériau | Polypropylène |
| Porosité | 3 à 5 μm |
| Type de support | Cellulose régénérée stabilisée |
| Quantité | 8/boîte |
| À utiliser avec (application) | Fractionnement d’échantillons à grande échelle, purification / concentration de protéines en une étape, polissage de la protéine marquée par His |
| Type | Colonne de centrifugation échangeuse d’ions |
| Volume d’échantillon | 8 x 20 mL |
| Afficher plus |