Learn More
Sartorius Colonnes de centrifugation Q Mini H IEX de Vivapure™
BIOPHARMA
Code produit. 11760855 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Vivapure IEX Mini H avec membrane d’ammonium quaternaire ; capacité de liaison : 4 mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11760855
missing translation for 'mfr': Sartorius VSIX01QH24
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dispositifs centrifuges prêts à l’emploi basés sur la technologie d’adsorbeur membranaire Sartobind en tant que matrice de chromatographie
Les colonnes de centrifugation Vivapure Mini Ion Exchange (IEX) sont des dispositifs centrifuges, intégrant la technologie d’adsorbeur de membrane Sartobind en tant que matrice de chromatographie. Les colonnes de centrifugation Vivapure IEX rendent la purification des protéines aussi facile que la filtration. Les appareils sont prêts à l’emploi et ne courent pas de risque de séchage. Pour de nombreuses applications de purification de protéines, ils peuvent remplacer la chromatographie à colonne chronophage et fastidieuse. Le protocole rapide 123 lier-laver-éluer se prête particulièrement aux applications de sélection, où de nombreux échantillons différents sont traités en parallèle. Vivapure Mini est disponible en chimie membranaire de l’ammonium quaternaire (Q).
Applications typiques
  • Préparation des échantillons avant 1 -D ou 2 D PAGE
  • Détection de la purification d’une protéine inconnue
  • Élimination des endotoxines des anticorps monoclonaux
  • Préparation de la fraction hémique à partir de protéines contenant de l’hème pour l’analyse fonctionnelle
  • Polissage des protéines marquées par His
  • Purification générale des protéines
  • Élimination des détergents des solutions protéiques
  • Purification d’anticorps à partir de sérum, d’ascite ou de surnageant de culture tissulaire
  • Établissement d’un protocole de purification / pré-purification pour une protéine donnée
  • Préparation des échantillons HPLC/FPLC
  • Purification de protéines liées à la membrane
  • Colonnes de centrifugation rapides
  • Faciles d’utilisation et prêtes à l’emploi
  • Capacité de liaison 1 mg jusqu’4 mg de protéine
  • Idéale pour un traitement parallèle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume du lit 240 μl
Capacité (métrique) 0,4 ml
Matériau Polypropylène
Porosité 3 à 5 μm
Type de support Cellulose régénérée stabilisée
Quantité 24/boîte
À utiliser avec (application) Fractionnement d’échantillons, détection des conditions de purification, purification à petite échelle
Type Colonne de centrifugation échangeuse d’ions
Volume d’échantillon 24 x 0.5 mL
Type de ligand Quaternary Ammonium
Suffisant pour Protein Purification
Type de colonne Ion Exchange Spin Column