Learn More
Sartorius Concentrateurs par centrifugation Vivaspin™ 15R
BIOPHARMA
Code produit. 10050882 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Quantité:
12/boîte
48/boîte
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
Code produit. 10050882
Marque: Sartorius VS15RH11
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Doté d’une membrane en cellulose régénérée modifiée Hydrosart™. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin 15R sont idéaux lorsque le taux de récupération est extrêmement élevé et que l’adsorption est très faible, par exemple dans des applications telles que la concentration et le dessalage de fractions d’immunoglobulines. Disponibles en plusieurs MWCO.
Avec membrane en cellulose régénérée modifiée Hydrosart™.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin 15R sont idéaux lorsque le taux de récupération est extrêmement élevé et que l’adsorption est très faible, par exemple dans des applications telles que la concentration et le dessalage de fractions d’immunoglobulines.Disponibles avec plusieurs seuils de rétention des molécules.
Le tout dernier produit de la gamme Vivaspin
  • Avec toutes les caractéristiques uniques des concentrateurs par centrifugation Sartorius Stedim Biotech
  • Tubes de 30 x 116 mm à fond conique qui ciblent un volume de 2 à 15 ml
  • Double membrane verticale brevetée pour un temps de concentration extrêmement court (30 fois en 15 min.)
  • Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
  • Doté d’une membrane en cellulose régénérée Hydrosart™
  • Récupération maximale à faible absorption (95 à 98 %)
  • Volume de rétention très faible (< 20 µl)
  • Boîtier transparent avec graduations volumétriques
Compatibilité du rotor
  • Conçu pour s’adapter aux rotors pouvant accepter les tubes les tubes à fond conique de 50 ml Falcon
    • Beckman Allegra 25R avec rotor libre TS-5.1-500, avec godets BUC 5, et adaptateurs 368327
    • Rotor à angle fixe Beckman TA-10.250 25° avec adaptateurs 356966
    • Multifuge 3 S-R avec rotor libre 75006445 avec godets 75006441 et adaptateurs pour tubes à fond conique de 50 ml Falcon
  • Ces dispositifs ne sont pas conçus pour les rotors acceptant seulement les tubes à fond rond de 29 mm x 105 mm (par exemple, Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • Si votre rotor accepte uniquement les tubes à fond rond de 29 mm x 105 mm, veuillez utiliser le Vivaspin 15, qui convient aussi bien aux tubes à centrifuger à fond conique et rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Single-use
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) Hydrosart
MWCO 5 kDa
Volume d’échantillon 15 mL
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 3,87 cm2
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Quantité 12/boîte
Type Centrifugal Concentrator
Volume (métrique) 12,5 mL (rotor à angles fixes), 15 mL (rotor à godets oscillants)
Longueur (métrique) 116 mm