Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 2 Membrane en PES
BIOPHARMA
Code produit. p-4909087 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 Da
5 kDa
Quantité:
100/boîte
25/boîte
25/boîte (Kit de démarrage) 5 de chaque
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Porosité:
0,2 μm
Code produit. 10384931
Marque: Sartorius VS0211
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associe une vitesse élevée à une récupération du rétentat supérieure pour concentrer les solutions très diluées. Concentrateurs par centrifugation Sartorius Vivaspin™ 2 : La membrane en PES est dotée de deux membranes verticales, de petites surfaces internes et de chambres à canaux minces. Disponibles en plusieurs MWCO et quantités d’emballage.
Associe une vitesse élevée à une récupération du rétentat supérieure pour concentrer les solutions très diluées. Concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 2 : La membrane en PES est dotée de deux membranes verticales, de petites surfaces internes et de chambres à canaux minces. Disponibles avec plusieurs seuils de rétention des molécules et quantités d’emballage.
Les concentrateurs Vivaspin sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques. Vivaspin 2 est conçu pour être utilisé avec des échantillons de 500 μl à 2 ml dans des rotors acceptant des tubes à centrifuger de 15ml. La conception unique offre des concentrations à grande vitesse pour des solutions même chargées de particules et une récupération quasi totale des concentrats.
Deux membranes verticales et une conception optimale pour une concentration rapide et sûre
  • Conception à deux membranes verticales brevetée pour des vitesses de traitement ultra-rapides
  • Une seule centrifugation suffit pour concentrer des volumes de solution de 4 ml maximum jusqu’à 30 fois en 5–30 minutes
  • La chambre de filtration à canal mince minimise le encrassement de la membrane et augmente la vitesse de filtration
  • Le fond incliné intégré au fond élimine le risque de filtration des échantillons jusqu’à épuisement
  • Les membranes en PES à débit élevé sont dotées d’une liaison protéique très faible et de faibles substances extractibles
Conçu pour une flexibilité et une récupération des échantillons maximales
  • Petite surface interne et zone de membrane pour des taux de récupération supérieurs à partir de solutions fortement diluées
  • Deux méthodes pour une récupération de concentrat facile :
    • Effectuer un pipetage direct du concentrat depuis le fond incliné du concentrateur
    • Faire tourner le concentrat dans le bouchon de récupération, qui peut être scellé pour le stockage
    • Ces deux méthodes permettent une récupération quasi totale des concentrats supérieure à 90 %
  • Des graduations volumétriques pour simplifier le contrôle du volume de concentrat et un volume de butée de 8 μl
  • Compatibilité universelle avec les rotors à godets oscillants ou les rotors à angles fixes accueillant des tubes à centrifuger de 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) PES
MWCO 5 kDa
Volume d’échantillon Up to 3 mL
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 1,3 cm2
À utiliser avec (application) Applications de concentration, de dessalage et de tampon
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Force max. Rotor à godets oscillants : Rotor à angle fixe 4 000 x g
 : 9 000 x g (3-50 kDa MWCO) ; 12 000 x g (100 kDa+ MWCO)
Quantité 25/boîte
Type Centrifugal Concentrator
Volume (métrique) 2 mL (rotor à angles fixes), 3 mL (rotor à godets oscillants)
Longueur (métrique) 126 mm
Largeur (métrique) 17,8 mm