Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 6
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Kit de démarrage : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa, 5 de chaque
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
Développés pour offrir des performances et une flexibilité de volume accrues
- Les tubes compacts peuvent traiter jusqu’à un impressionnant volume initial de 6 ml
- Convient parfaitement à la concentration d’échantillons d’anticorps, de protéines, de nanoparticules et de virus
- Compatibilité universelle du rotor :
- À utiliser dans un godet oscillant ou des rotors à angle fixe acceptant des tubes à essai à fond conique standard de 15 ml
- Dispose de membranes en PES à haut rendement et de qualité supérieure
- La conception à double membrane verticale mène à une vitesse de filtration inégalée et une concentration de plus de 100 fois
- Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
- Récupération presque complète du concentrat de plus de 90 %
- Le volume restant est facilement visible grâce aux graduations imprimées et au boîtier transparent
- Le fond incliné modifié simplifie davantage la récupération directe du concentrat final dans la pipette
Specifications
Specifications
| Jetable | Single-use |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifuge |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 0,2 μm |
| Porosité | 0,2 μm |
| Volume d’échantillon | 6 mL |
| Stérilité | Non-sterile |
| Zone de filtration | 2,58 cm2 |
| Matériau de boîtiers | Polycarbonate |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction