Learn More
R&D Systems™ Satellite2 Repeat Primer
Code produit 18205363 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18205363 0,5 ml 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18205363 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP1716550.5ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.08€
    149.10€ / 0.5mL
    Économisez 24.98€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,5 ml
À utiliser avec (application) ChIP
Type Primer