Learn More
R&D Systems™ Satellite2 Repeat Primer
Artikelnummer. 18285581 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
0,2 ml
Packungsgröße:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
18285581 0,2 ml 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18285581 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP1716550.2ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.47€
    102.90€ / 0.2mL
    Économisez 36.57€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,2 ml
À utiliser avec (application) ChIP
Type Primer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.