Learn More
Solution de chlorure de potassium saturé, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11746388 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11746388 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11746388 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 90510
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de s’assurer que les électrodes produisent des temps de réponse rapides et des résultats précis. La solution de chlorure de potassium saturé, Reagecon™ est une solution d’électrolyte concentrée utilisée pour stocker les électrodes de pH et de
Les électrodes en verre doivent être maintenues humides. Si une électrode s’assèche pendant le stockage, une procédure de régénération est nécessaire pour restaurer la couche de verre hydratée et la jonction de référence afin de rendre l’électrode utilisable. Le remplissage du bouchon / tube de stockage avec une solution de chlorure de potassium maintient l’électrode hydratée pour optimiser les performances des électrodes et prolonger leur durée de vie.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC potassium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74,5513g/mol
Odeur Inodore