Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Product Code. 11708549 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacité:
100 tubes (6 x 50mm)
100 tubes (8 x 29 mm)
12 flacons
24 flacons
28 flacons de scintillation de 60 mm
32 tubes en verre et en plastique
40 tubes en verre et en plastique
4 flacons en forme de poire de 100 ml
60 flacons
6 modèles coniques de 50 ml
72 tubes en verre et en plastique
8 tubes (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm)
Microtubes de 40
Microtubes de 64
Mini-scintillation de 18 x 52 mm
Tubes à centrifuger
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11708549
Brand: Thermo Scientific™ RH601240
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
  • Simplicité d’utilisation
  • Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
  • Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
  • S’adaptent directement dans votre concentrateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacons : 60 (12 x 32mm), modèles à capacité moyenne
Type Rotor
À utiliser avec (équipement) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Capacité 60 flacons
Modèle RH60-12-40
Système de rotor Classique
Dimensions (L x l) 12 x 32 x 12 x 40 mm