Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes universels à vide Savant™ SpeedVac
Code produit. p-7115392 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Système de vide universel
Système de vide universel UVS450A avec technologie VaporNe™
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15976181
Marque: Thermo Scientific™ UVS450A230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Manipulez et récupérez les solvants en toute sécurité grâce à cette unité intégrée, qui allie une source de vide sans huile et un piège à vapeur réfrigéré.
Manipulez et récupérez en toute sécurité les solvants grâce aux systèmes universels à vide Savant™ SpeedVac™, équipés d’un flacon de condensation en verre à col large et facile à utiliser. Cette unité intégrée unique combine une source à vide sans huile et une trappe à vapeur réfrigérée. Elle peut être connectée à l’un des concentrateurs pour fournir un système SpeedVac complet
Description
UVS450 et UVS400A
  • Faible encombrement
  • Système universel à vide sans huile à faible entretien, résistant à la corrosion
  • Flacon condenseur à grande ouverture avec couvercle à fermeture étanche automatique
  • Système de réfrigération à un étage
  • Fonctionnement efficace avec tous les concentrateurs SpeedVac™, et autres équipements attachés au vide
  • Le piège en sortie optionnel (modèle n°ANT100) peut être ajouté pour neutraliser l’ammoniaque ou l’acide
  • Le piège chimique (modèle n°DTK120R) peut être ajouté pour absorber la radioactivité volatile et les vapeurs résiduelles
  • Température de fonctionnement max <10 torr (13,3mbar)
  • Pompe à membrane ETFE sans huile
  • Débit de36 litres / minute sur les modèles de 60 Hz ; 30 litres / minute sur les modèles de 50 Hz
  • UVS450A inclut également la technologie VaporNet™. Cela représente une vanne dans la conduite de vide et un
  • circuit de commande pour cette vanne.  La modulation de cette vanne provoque le fait que les molécules restent dans le piège à froid plus longtemps qu’avec un vide constant. Toutes les caractéristiques standard, en plus de :
UVS850DDA
  • Pompe à trois étages sans huile haute efficacité
  • Volume Dépression : <0,6 torr
  • Débit de 36 litres/minute à 60 Hz ; 20 litres/minute à 50 Hz
  • Kit de connexion PTFE
  • Piège de neutralisation d’ammoniac en sortie (ANT100) inclus
  • Inclut la technologie VaporNet™. Cela représente une vanne dans la conduite de vide et un circuit de commande pour cette vanne.   La modulation de cette vanne provoque le fait que les molécules restent dans le piège à froid plus longtemps qu’avec un vide constant. Fluide caloporteur Thermo Scientific™ CryoCool™ (SCC1). Celui-ci doit être commandé pour être utilisé avec tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la station de mise à vide universelle (UVS).
Requiert :
Fluide caloporteur CryoCool™ (SCC1). Celui-ci doit être commandé pour être utilisé avec tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la station de mise à vide universelle (UVS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Description Système de vide universel UVS450A avec technologie VaporNe™
Type Station de mise à vide universelle
À utiliser avec (équipement) Tous les pièges à froid réfrigérés (RVT) et la source de vide universelle (UVS)
Alimentation électrique 230 V/50 Hz