Learn More
Testo™ Saveris 2-T1 - Enregistreur de données de température Wi-Fi avec capteur de température NTC interne
Click to view available options
Mémoire des données:
10 000/canal
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température interne Sonde à thermistance NTC
- Affichage large, facile à lire
- Transmission automatique des données sur les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz
- Stocke jusqu’à 10 000 valeurs (température)
- Le testo Saveris 2-T1 stocke toutes les valeurs de température mesurées et les transmet directement par Wi-Fi au testo Cloud
- Les mesures sont disponibles à tout moment, partout, grâce au testo Cloud, via un appareil connecté à Internet tel qu’une tablette, un PC ou un smartphone
- Pour visualiser vos données, il suffit d’enregistrer votre enregistreur de données sur votre compte testo Cloud
- La fréquence de mesure est réglable de 5 secondes à 24 heures
- Vous pouvez utiliser la fonction d’alarme pour recevoir des alarmes immédiates par e-mail ou par SMS (en option), lorsque les valeurs limites sont dépassées
- Les valeurs de mesure actuelles, les dépassements des valeurs limites et la durée de vie restante de la batterie sont visibles sur l’écran de l’enregistreur de données
- Les piles standard (AA) ont une durée de vie de 24 mois et peuvent être remplacées à tout moment par l’utilisateur
- La capacité de stockage interne des données de l’enregistreur de données Wi-Fi est de 10 000 valeurs de mesure par canal/type de mesure
- Le boîtier IP65 solide convient à tout type d’environnement
Spécification
Spécification
| Mémoire des données | 10 000/canal |
| Comprend | Enregistreur de données WiFi Testo Saveris 2-T1, câble micro USB, support mural avec verrou, batteries (4 AA), manuel d’instructions, document d’étalonnage d’usine |
| Certifications/Conformité | EN 12830 |
| Indice IP | IP 65 |
| Précision (température) | ±0,9°F / 0,5°C |
| Résolution de la température | 0,1°F / 0,1°C |
| Dimensions (L x l x H) | 95 x 75 x 30,5 mm |
| Poids (métrique) | 240 g |
| Alimentation électrique | 4 piles AA AlMn ; alimentation secteur en option ; en cas de températures inférieures à -10°C, utiliser les batteries Energizer 0515 0572 |