Learn More
Saxagliptine, Mikromol™
Code produit 17931026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931026 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3377.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Saxagliptine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Saxagliptin
CAS 361442-04-8
Noms d’analytes ou de composants Saxagliptin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H25 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, BMS 477118, BMS 477118-11, Onglyza, Saxagliptin
Formule InChI InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1
SMILES N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
Nom IUPAC (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adarantyl)acétyl]-2-azabicyclo[3.1.0]héxane-3-carbonate,
Poids moléculaire (g/mol) 315.41
Quantité 100 mg
Poids de la formule 315,1947 g/mol