Learn More
Étalon de référence couleur SayBolt (ASTM D6045, D156), Paragon Scientific™
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- 500ml emballage pratique accompagné d’une FDS
- Durée de conservation de 18 mois
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation |
| Type | Couleur ASTM 12 |
| Quantité | 500 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Saybolt Colour Reference Standard
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: white oil, lubricants
Valeurs nominales citées