Learn More
SB 202190, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082252
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
Code produit. 15463629
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo grâce à la concurrence avec l’ATP
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152121-30-7
Formule moléculaire C20H14FN3O
Synonyme 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Spécification
Quantité 25 mg
Description Jaune
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibe l’activité de la p38 kinase in vivo grâce à la concurrence avec l’ATP
Doser ≥ 99%
Poids de la formule 331,35g/mol
Point de fusion 240°C à 243°C
Solubilité Soluble dans le DMSO à 30 mg/ml
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide cristallin
Clé InChI NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 331.35