Learn More
SB 271046 Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16422177
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16422177
Marque: Medchem Express HY14336A
MedChemExpress SB 271046 Hydrochloride (SB 271046A) is a potent, selective and orally active 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.02, 8.55, and 8.81 for rat, pig and human, respectively. SB 271046 Hydrochloride is over 200 fold selective for the 5-HT6 receptor vs 55 other receptors, binding sites and ion channels. Anticonvulsant activity (EC50=0.16 μM).
SB 271046 Hydrochloride (SB 271046A) is a potent, selective and orally active 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.02, 8.55, and 8.81 for rat, pig and human, respectively. SB 271046 Hydrochloride is over 200 fold selective for the 5-HT6 receptor vs 55 other receptors, binding sites and ion channels. Anticonvulsant activity (EC50=0.16 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau SB 271046 Hydrochloride
CAS 209481-24-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H23Cl2N3O3S2
Quantité 50 mg
Synonyme SB 271046A
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (102.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)SC(S(=O)(NC3=CC=C(C(N4CCNCC4)=C3)OC)=O)=C2C.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 488.45
Poids de la formule 488.45
Pourcentage de pureté 98.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.