missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SB 334867
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
Description
SB 334867 is a selective non-peptide orexin OX1 receptor antagonist. pKb values are 7.2 and < 5 for inhibition of intracellular Ca2+ release in CHO cells expressing human OX1 and OX2 receptors respectively. Blocks orexin-A induced grooming and feeding following systemic administration in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N'-1,5-naphthyridin-4-yl urea |
| CAS | 792173-99-0 |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 10 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM with gentle warming in DMSO |
| Formule moléculaire | C17H13N5O2 |
| Poids de la formule | Observed MW: 319.32 |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu