Learn More
Tocris Bioscience™ SB 399885 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit. 18064142
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18064142
Marque: Tocris Bioscience™ 3189/10
Potent and selective 5-HT6 antagonist
Potent, brain penetrant, orally active 5-HT6 antagonist. Displays > 200-fold selectivity for 5-HT6 over other 5-HT receptors (pKi values are 9.11, 8.81 and 9.02 for human recombinant, native rat and native human 5-HT6 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402713-81-9
Formule moléculaire C18H22Cl3N3O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau SB 399885 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 482.81
Pureté >99%
Poids moléculaire 482.801