missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB-431542, MedChemExpress

Code produit. 16400327
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16400327

Marque: Medchem Express HY10431

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.

SB-431542 is a potent and selective inhibitor of ALK5/TGF-β type I Receptor with an IC50 value of 94 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau SB-431542
CAS 301836-41-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H16N4O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (650.38 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.17 mg/mL (29.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C3=CC=C4OCOC4=C3)=C(N2)C5=NC=CC=C5)N
Poids moléculaire (g/mol) 384.39
Poids de la formule 384.39
Pourcentage de pureté 97.36%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis