Learn More
STEMCELL Technologies SB202190
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
- SB202190 is a selective, potent, cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinases, inhibiting p38α (SAPK2A, MAPK14) and p38β (SAPK2B, MAPK11) with IC50 values of 50 and 100 nM, respectively (Davies et al.; Jiang et al.) As a pyridinyl imidazole inhibitor, SB202190 directly binds p38 MAP kinases in the ATP binding pocket (Fox et al.)
- Improves the self-renewal ability of neural stem cells from NPC1-deficient mice (Yang et al.)
- Blocks adiponectin-mediated proliferation of hematopoietic stem cells (DiMascio et al.)
- Reduces BMP3-mediated proliferation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (Stewart et al.)
- Induces cardiomyocyte differentiation from human embryonic stem cells (Graichen et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 152121-30-7 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C20H14FN3O |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.