Learn More
2,4-pentanedionate de scandium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate |
| Point de fusion | 174°C to 186°C |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 342.26 (Anhydrous) |
| Odeur | Odorless |