Learn More
Carbonate de scandium(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326898 1 g 1g
11336898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013646.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011501
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) carbonate hydrate
Point de fusion >500°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 269.94 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton