Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Scandium(III) oxide |
| Point de fusion | >1000.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | SC2O3 |
| Merck Index | 10,8239 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Afficher plus |