Learn More
Lingot de scandium 99,9 % (à base de métaux à l’exclusion de Ta), Ta nominal 8-12 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7051001
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11339387
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040229.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Specifications
Nom chimique ou matériau Scandium ingot
Couleur Gris
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Forme Ingot, emballé sous argon
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exclusion du Ta), Ta nominal 8 à 12 %
Pourcentage de pureté 99.9%