Learn More
Solution étalon de plasma au scandium, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11455070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455070 500 mL 500mL
11338667 50 mL 50mL
11328667 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035769.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
1000 μ g/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nom IUPAC scandium
SMILES [Sc]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
Note relative au nom plasma standard solution
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Type Analytical Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 %, oxyde de scandium(III) :0,15% ; eau :94,85%