Learn More
Solution de scandium pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12907303 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12907303 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12907303 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 451 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    84.86€ / 100mL
    Économisez 16.14€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
Conditionnement Flacon
CAS 7440-20-2
Formule moléculaire Sc
Concentration 100 mg/L
Numéro MDL MFCD00016323
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
Nom IUPAC scandium
Solvent or Matrix Acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
CID PubChem 23952
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:33330