Learn More
Norme de scandium pour ICP , 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3 , SPEX CertiPrep™
Code produit 10613483 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613483 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
10090392 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613483 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLSC23X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.67€
    813.76€ / 500mL
    Économisez 163.91€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sc10 000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 12060-08-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire O3Sc2
Poids moléculaire (g/mol) 137.91
Numéro MDL MFCD00011223
Clé InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxidandiide de discandium(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 5 % HNO3
Quantité 500 mL
Qualité Assurance
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire