Learn More
Étalon de scandium dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit 15698325 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698325 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15698325 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ORGSC82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.71€
    116.26€ / 50g
    Économisez 26.45€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sc1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-20-2, 64742-65-0
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire Sc
Numéro MDL MFCD00016323
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Sc]
Nom IUPAC scandium
Solvent or Matrix Huile de base 75
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
CID PubChem 23952
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:33330
Qualité Huile / plasma
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire