Learn More
Norme de scandium : Sc @ 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Norme de scandium : Sc @ 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Scandium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Sc |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Sc |
| Formule InChI | InChI=1S/Sc |
| SMILES | [Sc] |
| Afficher plus |