Learn More
Norme de scandium : Sc @ 2000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17930876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930876 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930876 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSC200050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de scandium : Sc @ 2000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
CAS 7440-20-2
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Scandium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Sc
Concentration 2000 μg/g
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sc
Formule InChI InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
Nom IUPAC scandium
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Quantité 50 g
Poids de la formule 44,956 g/mol