Learn More
Étalon de scandium pour ICP/MS, qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit 15698275 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698275 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15698275 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLSC21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    221.26€ / 125mL
    Économisez 31.74€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sc10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-20-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Claritas PPT Le certificat d’analyse rapporte jusqu’à 68 éléments au niveau ppt.
% min. CAS 0.0, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.0, 2.0, 97.99
Formule moléculaire Sc
Numéro MDL MFCD00016323
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [Sc]
Nom IUPAC scandium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
CID PubChem 23952
Quantité 125 ml
ChEBI CHEBI:33330
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire