Learn More
Scandium standard - Sc à 5000 g/μg dans de l'huile de 75 cSt
Code produit 30323884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 g
400 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30323884 200 g
30314911 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30323884 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSC5000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium
CAS 7440-20-2
Noms d’analytes ou de composants Scandium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Sc
Concentration 5000 μg/g
Synonyme Sc
Formule InChI InChI=1 S/Sc
Type de solution Solution unique
SMILES [Sc]
Élément Sc
Nom IUPAC scandium
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Industry Type CQ industriel
Poids moléculaire (g/mol) 44.96
Quantité 200 g
Poids de la formule 44.956