Learn More
SCAT™ Kits de démarrage SCAT HPLC - Alimentation, V2.0, pour l’analyse PFAS
Tous les produits SCAT Europe Produits
Description
Lorsqu’un bouchon de sécurité est considéré comme approprié pour l’analyse PFAS (substances poly- et perfluoroalkylées), cela signifie que le bouchon est conçu pour être utilisé dans des tests visant à détecter la présence de fluor dans une substance. Dans ce contexte, il serait logique que le bouchon ne contienne pas de fluor, car la présence de PFAS (-> dans ce cas de PTFE) dans le bouchon pourrait potentiellement interférer avec la précision de l’analyse. Par conséquent, SCAT propose des bouchons de sécurité avec un noyau en polyéthylène (PP), qui est exempt de PFAS, afin de garantir la précision des tests PFAS sans interférence avec la matière du bouchon. Il en va de même pour les raccords : Normalement, ceux-ci sont fabriqués en PFA (qui contient du fluor) ; pour ce bouchon spécifique, ils sont en PP, ce qui signifie sans PFAS. Cela est particulièrement important pour les laboratoires et les entreprises impliquées dans l’analyse du PFAS, pour lesquels la précision et l’absence de contamination sont essentielles.
- Le kit de démarrage I pour HPLC comprend 3 bouchons de sécurité I, GL 45, pour analyse PFAS, 1 bouchon de sécurité II, GL 45, pour analyse PFAS, 4 soupapes à air, pour analyse PFAS, 4 indicateurs de remplacement, 5 raccords en PP de 1,6 mm de dia. ext., 5 raccords en PP de 2,3 mm de dia. ext., 5 raccords en PP de 3,2 mm de dia. ext., 1 bouchon borgne en PP, 4 champs d’étiquetage
- Le kit de démarrage II pour HPLC comprend 4 bouchons de sécurité II, GL 45, pour analyse PFAS, 4 soupapes à air, pour analyse PFAS, 4 indicateurs de remplacement, 8 raccords en PP de 1,6 mm de dia. ext., 8 raccords en PP de 2,3 mm de dia. ext., 8 raccords en PP de 3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes en PP, 4 champs d’étiquetage
- Le kit de démarrage III pour HPLC comprend 4 bouchons de sécurité III, GL 45, pour analyse PFAS, 4 soupapes à air, pour analyse PFAS, 4 indicateurs de remplacement, 12 raccords en PP de 1,6 mm de dia. ext., 12 raccords en PP de 2,3 mm de dia. ext., 12 raccords en PP de 3,2 mm de dia. ext., 8 bouchons borgnes en PP, 4 champs d’étiquetage
- Le kit de démarrage IV pour HPLC comprend 4 bouchons de sécurité IV, GL 45, pour analyse PFAS, 4 soupapes à air, pour analyse PFAS, 4 indicateurs de remplacement, 16 raccords en PP de 1,6 mm de dia. ext., 16 raccords en PP de 2,3 mm de dia. ext., 16 raccords en PP de 3,2 mm de dia. ext., 12 bouchons borgne en PP, 4 champs d’étiquetage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC |
| Comprend | Kit de démarrage II pour HPLC : 4 bouchons de sécurité II, GL45, pour analyse PFAS, 3 soupapes à air, pour analyse PFAS, 4 indicateurs de remplacement, 8 raccords en PP de 1,6 mm de dia. ext., 8 raccords en PP de 2,3 mm de dia. ext., 8 raccords en PP de 3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes en PP, 4 champs d’étiquetage |
| Matériau | Polypropylene |
| Diamètre du filetage | GL45 |
| Matériau de la membrane | Silicone |
| Type | Bouchon de sécurité SafetyCap |
| Quantité | 4 bouchons de sécurité / kit |