Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Schaedler (avec Haemin et vitamine K) (tube)
Description
Cultivez des microorganismes aérobies et anaérobies fastidieux avec le bouillon Schandler Thermo Scientific™ Oxoid™ avec des tubes de milieu prêts pour l’Haemin et la vitamine K. Le bouillon Schandler avec les tubes pour l’Haemin et la vitamine K peut également être utilisé pour déterminer les niveaux de concentration inhibitrice minimale (CMI) des organismes anaérobies. La présence d’Haemin et de vitamine K dans les facteurs de croissance de l’offre moyenne requis par de nombreux organismes fastidieux.
Éliminez le besoin d’autoclavage et de distribution avec des tubes pratiques, préremplis et préparés avec du bouillon Schaedler, avec hémine et vitamine K.
- Augmentation de la croissance des organismes anaérobies exigeants par rapport à sept autres milieux de bouillon couramment utilisés.1
- Pratique : les tubes pré-remplis sont prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Doré, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 12°C |
| Description | Bouillon Schandler (avec Haemin et vitamine K) (tube) |
| Format | Tube versé |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Type d’emballage | 50 tubes dans une boîte |
| Quantité | 50/boîte |