missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schisandrin, MedChemExpress

Code produit. 16404877
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16404877

Marque: Medchem Express HYN0691

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.

Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.

Spécification

Nom chimique ou matériau Schisandrin
CAS 7432-28-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32O7
Quantité 50 mg
Synonyme SchizandrinSchizandrol Schizandrol-A
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]1(C)[C@@H](C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C1
Poids moléculaire (g/mol) 432.51
Poids de la formule 432.51
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis