Learn More
Schisandrin, MedChemExpress
Code produit. 16439068
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16439068
Marque: Medchem Express HYN0691
MedChemExpress Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.
Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.
Spécification
Nom chimique ou matériau Schisandrin
CAS 7432-28-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32O7
Quantité 10 mg
Synonyme SchizandrinSchizandrol Schizandrol-A
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]1(C)[C@@H](C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C1
Poids moléculaire (g/mol) 432.51
Poids de la formule 432.51
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.