Learn More
GPE Scientific™ Flacon Schlenk cylindrique avec robinet en verre et cône
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacon cylindrique de style Schlenk
- Comprend un robinet en verre et un cône
- Disponibles en différentes capacités
- Disponible avec différentes tailles de joints
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lignes Schlenk et collecteurs à vide |
| Comprend | Robinet et cône en verre |
| Type de produit | Flacon cylindrique Schlenk avec robinet et cône |
| Forme | Cylindrique |
| Raccord manchonné | Taille du joint : 19 |
| Forme du fond | Cylindrique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction