Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes Schlenk avec robinet d’arrêt NS
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec joint rodé conique et robinet d’arrêt NS
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre Duran |
| Comprend | Col central - Cône 14/23, alésage de soupape - 2,5 mm |
| Quantité | 1 |