Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes Schlenk avec robinet à pointeau en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
Type:
Cône NS 14/23
Prise NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec joint rodé conique et robinet à pointeau en PTFE
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Matériau | Tubulure Duran |
| Type | Cône NS 14/23 |
| Porosité | Alésage de vanne de 2,5 mm |
| Quantité | 1 |