Learn More
Kern Sohn Balance scolaire EMB
Code produit. 17321593
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
200 g
600 g
1 000 g
1 200 g
2 200 g
3 000 g
5 200 g
6 000 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17321593
Marque: Kern Sohn EMB 12001
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance.
  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
  • Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
  • Construction particulièrement plate
  • Prête à l'emploi: Piles incluses
  • Crochet pour pesage de charges suspendues en série
Specifications
Capacité 1 200 g
Précision affichage 0.1 g
Linéarité 0.3 g
Reproductibilité 0.1 g
Type School Balance
Diamètre (métrique) du bac externe 150 mm
Alimentation électrique Battery Operated
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.