Learn More
Kern Sohn Balance scolaire EMB
Code produit. 17361593
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
200 g
2 000 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17361593
Marque: Kern Sohn EMB 20002V
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
School balance with integrated density determination function.
  • Détermination de densité aisée ! Le champ de commande intuitif assisté par graphique vous permet de déterminer rapidement la densité de matières solides et de liquides, il est donc aussi parfaitement adapté pour l’école et les centres d’apprentissage
  • Clavier graphique auto-explicatif, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d‘emploi
    • pas besoin de formation pour l‘opérateur = moins de coûts
    • idéale pour l‘utilisateur non expérimenté
    • la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
  • Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite :
    • [[1]] Tarez la balance en appuyant sur la touche [TARE]
    • [[2]] Sélectionnez le mode de détermination de la densité (substances solides/liquides)
    • [[3]] Pesage de l‘échantillon/du corps perpendiculaire dans l‘air
    • [[4]] Pesage de l‘échantillon/du corps perpendiculaire dans du liquide. La densité s‘affiche directement à l‘écran
  • Construction particulièrement plate
  • Crochet pour pesage de charges suspendues en série
  • Prête à l'emploi : Piles incluses, 9 V bloc, autonomie jusqu’à 12 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Indication : Veuillez commander en même temps le kit correspondant pour déterminer la densité, voir accessoires
Spécification
Capacité 2 000 g
Précision affichage 0.01 g
Linéarité 0.05 g
Reproductibilité 0.02 g
Type School Balance
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.