Learn More
Kern Sohn Balance scolaire EMs
Code produit. 17331603
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
300 g
3 000 g
6 000 g
12 kg
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17331603
Marque: Kern Sohn EMS 12K0.1
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Entry level laboratory balance with large weighing plate.
  • Particulièrement adaptée au milieu scolaire, p. ex. en biologie, chimie, physique
  • Grand plateau de pesée en plastique
  • Construction particulièrement plate
  • Clavier ergonomique à grande touches et écran LCD contrasté
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle en sus, voir rubrique poids de contrôle
Spécification
Capacité 12 kg
Précision affichage 0,1 g
Linéarité 1.3 g
Reproductibilité 0.1 g
Type School Balance
Longueur (métrique) du bac 175 mm
Largeur (métrique) du bac 190 mm
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.