Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ion Selective Electrode
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Paramètre:
Bromure
Chlorure
Cuivre
Iodure
Potassium
Sulfure
Plage de pH:
0 à 14
1 à 12
2 à 12
2 à 6
Conditionnement:
1 pièce
Description
- ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
- Also measure pH and temperature
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 2 à 12 |
| Modèle | Cl 60 |
| Électrode | Selective |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode |
| Plages de mesure | 2 à 35 000 mg/l |
| Paramètre | Chlorure |