Learn More
Eppendorf™ Plateformes universelles pour agitateurs Scientific
Click to view available options
Longueur (impériale) de la plateforme:
13 in
16 in
18 in
24 in
30 in
Largeur (impériale) de la plateforme:
11 in
12 in
18 in
36 in
À utiliser avec (équipement):
Agitateur Innova 2150
Agitateur Innova 2350
Agitateur Innova I26/I-26R
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 43/43R, 2300, séries 4300 et 4400, agitateur E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC
Modèle portable Innova 2050
Pour agitateur Innova, I-Series, Excella
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Pinces (vendues séparément)
- Accepte une grande variété de pinces, de racks de tubes à essai et de plateaux de gel pour une plus grande flexibilité
- Accepte des combinaisons de flacons ou de racks de tubes à essai
- Avec orifices percés au préalable
Les capacités listées sont la plupart des récipients de chaque taille qui s’adaptent dans un mode équilibré.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme universelle |
| Dimensions (L x l) | 24 x 36 in (610 x 914 mm) |
| Longueur (impériale) | 24 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 24 in |
| Longueur (métrique) | 610 mm |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 61 cm |
| Largeur (impériale) | 36 in |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 36 in |
| Largeur (métrique) | 914 mm |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 91,4 cm |
| Afficher plus |