Learn More
N-butylbromure de (-)-scopolamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16534294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16534294
Marque: Thermo Scientific Acros 464840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 149-64-4 | C21H30BrNO4 | 440.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-64-4
Formule moléculaire C21H30BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 440.38
Clé InChI HOZOZZFCZRXYEK-GXLSIKBRSA-M
Nom IUPAC Bromure de (1S,2R,4S,5S)-9-butyl-7-[(3-hydroxy-2-phénylpropanoyl)oxy]-9-méthyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium
SMILES [Br-].CCCC[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Scopolamine n-butylbromide
Point de fusion 142.0°C to 144.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Poids de la formule 440.38