missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-butylbromure de (-)-scopolamine, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7214517 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16534294

Marque: Thermo Scientific Acros 464840010

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 149-64-4 | C21H30BrNO4 | 440.38 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 149-64-4
Formule moléculaire C21H30BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 440.38
Clé InChI HOZOZZFCZRXYEK-GXLSIKBRSA-M
Nom IUPAC Bromure de (1S,2R,4S,5S)-9-butyl-7-[(3-hydroxy-2-phénylpropanoyl)oxy]-9-méthyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium
SMILES [Br-].CCCC[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau (-)-Scopolamine n-butylbromide
Point de fusion 142.0°C to 144.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Poids de la formule 440.38

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis