Learn More
Sampling Systems™ Scorpion PharmaScoop™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication sans fissure hygiénique
- 316 l acier inoxydable
- Finition satinée
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Conçues pour un usage intensif
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1500 mL |
| Finition | Poli |
| Largeur (métrique) | 155 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Longueur (métrique) | 280 mm |