Learn More
3M™ Brosses Diamant Scotch-Brite™
Click to view available options
Grain:
1000
3000
Conditionnement:
2 pièces
Description
- La brosse diamant pour nettoyage des sols durs Scotch-Brite™ est conçue pour nettoyer et lustrer en une seule étape les sols en béton brut, en terrazzo et certains sols en pierre.
- La brosse présente un grain plus grossier pour une utilisation quotidienne sur les sols où une faible brillance est souhaitée.
- Conformable, elle dispose de filaments flexibles pouvant atteindre les zones creuses du sol tout en réduisant l'encrassement dû aux saletés.
- Ne nécessitant ni assemblage ni pré-trempage, elle est facile à installer sur un équipement standard à faible vitesse.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse flexible |
| Bristle Material | Bristle |
| Bristle Type | Flexible |
| Color-coded | No |
| Gamme de produits | Scotch-Brite |
| Types de pointes | Sans pointe |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non stériles |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Low-Speed Machine |
| Afficher plus |